Learn More
Cole Parmer™ HDPE, Compact Rectangular Bottle
Product Code. 15638905 Shop All Cole-Parmer Products
Change view
Click to view available options
Capacity (Metric):
4 L
Unit Size:
Each
Product Code. Capacity (Metric) Unit Size
15638905 4 L Each
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15638905 Supplier Cole Parmer™ Supplier No. 0606112
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
HDPE, Compact Rectangular Bottle
  • Stackable.
  • Thin profile.
  • High-density polyethylene construction.
  • FDA compliant.
  • Cap included.
  • Optional quick-service faucets.
Tekniske data
Autoclavable Not Autoclavable
Capacity (English) 1 gal.
Capacity (Metric) 4 L
Closure Size 38 mm
Closure Type Cap
Depth (English) 2 3/4 in.
Height (English) 14 in.
Material HDPE
Product Type Rectangular Bottle
Width (English) 9 in.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.