Learn More
Buerkle™ Recipiente compacto, eléctricamente conductivo
El Recipiente compacto, eléctricamente conductivo, hecho de HDPE conductivo está diseñado especialmente para el uso en emplazamientos a prueba de explosión. Con una resistencia superficial específica de <105 ohmios, este bidón posee una alta conductividad.
43.70€ - 60.00€
Especificaciones
Material HDPE, antiestático
Para utilizar con (aplicación) Para el uso en emplazamientos a prueba de explosión
Color Negro
Material del tapón HDPE
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Tipo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Tipo Precio Cantidad y disponibilidad  
16399531 Ver documentos Buerkle™
0435-1055
5 l Jerry Can 43.70€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
13-03-2020
Añadir a la cesta
16309541 Ver documentos Buerkle™
0435-1105
10 l Jerry Can 58.10€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
13-03-2020
Añadir a la cesta
16319541 Ver documentos Buerkle™
0435-2055
5 l Jerry Can 45.65€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
13-03-2020
Añadir a la cesta
16329541 Ver documentos Buerkle™
0435-2105
10 l Jerry Can 60.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
13-03-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • HDPE, negro, antiestático
  • Para el uso en emplazamientos a prueba de explosión
  • Para el trasiego y el almacenamiento de líquidos inflamables y fácilmente inflamables
  • Con o sin conector de rosca de 3/4 in.
  • Gracias a su reducida anchura el bidón compacto ocupa muy poco espacio
Especificaciones
Especificaciones
HDPE, antiestático
Para el uso en emplazamientos a prueba de explosión
Negro
HDPE