Learn More
Buerkle™ Recipiente compacto, eléctricamente conductivo
78.78 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 l
10 L
Descripción
- HDPE, negro, antiestático
- Puede utilizarse en zonas a prueba de explosiones
- Para dispensar y almacenar líquidos combustibles y altamente inflamables
- Con o sin conector roscado de 1,9 cm (0,75 in)
- Debido a su anchura estrecha, el recipiente requiere muy poco espacio
Especificaciones
Capacidad (imperial) | 2,6 gal |
Tipo de producto | Bidón |
Color del tapón | Negro |
Material del cierre | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Descripción | Contenedor |
Capacidad (métrico) | 10 L |
Dimensiones (L x An) | 335 x 125 mm |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 335 x 125 x 335 mm |
Material | HDPE, antiestático |
Desechables | No |