Learn More
Contec Sistema de cestillo compacto, cestillos de polipropileno
Tienda Contec Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 l
15 l
Incluye:
Carro de acero inoxidable, 2 cestillos de polipropileno de 15 L, asa de uso general (que soporta 2 cestillos de 6 L), filtro para residuos
Carro de acero inoxidable, 3 cestillos de acero inoxidable de 10 L, asa de uso general, 2 filtros para residuos
Carro de acero inoxidable, 3 cestillos de acero inoxidable de 15 L, asa de uso general (que soporta 2 cestillos de 6 L), 2 filtros para residuos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- El sistema de cestillo compacto esterilizable en autoclave Contec es una solución todo en uno para facilitar y mejorar la eficacia de la limpieza y la desinfección. El carro está diseñado para su uso con las mopas Contec™ tales como los sistemas de limpieza VertiKlean™ MAX™, VertiKlean™ MAX™ con borde sellado, EasyCurve™ y QuickTask™.
- El carro de acero inoxidable está disponible en varias configuraciones para satisfacer las necesidades específicas de su entorno. Está disponible con dos o tres cestillos esterilizables en autoclave y un mango de carro de uso general. Cada carro está equipado con ruedas giratorias silenciosas y fáciles de mover que se bloquean en una posición cuando sea necesario. El mango de uso general permite colocar dos cestillos pequeños (1,6 galones) o un cestillo grande (3,9 galones) en el mango, lo que proporciona almacenamiento adicional para suministros adicionales, como recambios de mopa limpios, frascos de solución con pulverizador, toallitas y otros artículos según sea necesario.
- La estructura del carro tiene una herramienta integrada para retirar el cabezal de la mopa en la parte delantera, así podrá retirar fácilmente y sin necesidad de utilizar las manos el cabezal de una mopa VertiKlean MAX o VertiKlean MAX con borde sellado. También se encuentra disponible una herramienta opcional para retirar sin necesidad de utilizar las manos los cabezales de mopa VertiKlean MAX y los cabezales de mopa QuickTask. Dos soportes para mopa con ganchos de sujeción a cada lado del carro mantienen la mopa en posición vertical y permiten guardarla cómodamente durante el transporte y el almacenamiento.
- Los sistemas cuentan con filtros para residuos de acero inoxidable. El filtro se coloca en la base de los cestillos de limpieza y aclarado y evita que la mopa toque el fondo del cestillo donde se depositan los contaminantes no deseados.
- Características y ventajas:
- El almacenamiento en el carro para dos mangos y estructuras de mopa permite el almacenamiento conveniente de dos mangos y estructuras de mopa para mantenerlas recogidas. Los soportes para mopa mantienen las mopas en un lugar seguro al cambiar de ubicación.
- Las ruedas giratorias y las conexiones mejoradas reducen significativamente el ruido durante su uso. Anclajes más duraderos que producen menos ruido
- Los cestillos de polipropileno compactos con tapa antigoteo integral mantienen los cestillos en su lugar mientras están en uso y evitan el goteo entre los cestillos y el suelo. Los cestillos pueden contener un escurridor curvo o plano para mopas curvas o planas.
- La herramienta integrada para retirar el cabezal de la fregona o la herramienta opcional manos libres de extracción del cabezal de la fregona permite retirar fácilmente y sin necesidad de utilizar las manos los cabezales de mopa VertiKlean MAX y QuickTask. Los recambios de mopa usados se pueden desechar fácilmente.
- Carro de acero inoxidable electropulido 100 % esterilizable en autoclave Seguro para autoclave a 121° C durante 30 minutos, lo que permite su uso en los entornos más críticos. Compatible con la mayoría de desinfectantes y productos de limpieza de salas limpias.
- La cesta de uso general con asa tiene capacidad para 2 cestillos de 6 L, lo que proporciona almacenamiento adicional para recambios de mopa limpios, frascos de solución, toallitas y otros artículos de limpieza, si es necesario.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sistema de 2 cestillos |
| Capacidad (métrico) | 15 l |
| Material | Cestillo de polipropileno, carro de acero inoxidable (304) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Desechables | Reutilizables |
| Incluye | Carro de acero inoxidable, 2 cestillos de polipropileno de 15 L, asa de uso general (que soporta 2 cestillos de 6 L), filtro para residuos |
| Esterilidad | No estéril |