Learn More
Fisherbrand™ Balanza compacta
The perfect economical portable balance, ideal when cost matters and dependable results are essential. Fisherbrand™ Compact Balance offers capacities of 200g to 5kg and readability of 0.1g or 1g for use classroom and educational settings.
42.00€ - 59.50€
Especificaciones
Requisitos eléctricos 3 pilas AA (incluidas) o adaptador de CA opcional
Tipo de pantalla LCD
Tiempo de estabilización 3 s
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Legibilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Legibilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15335103 Ver productos accesorios Ver documentos Fisherbrand™
5,000g 1 g 50.80€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Remoto 4
Añadir a la cesta
15305103 Ver productos accesorios Ver documentos Fisherbrand™
200g 0.1 g 50.50€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Remoto 12
Añadir a la cesta
15315103 Ver productos accesorios Ver documentos Fisherbrand™
500g 0.1 g 59.50€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Remoto 7
Añadir a la cesta
15325103 Ver productos accesorios Ver documentos Fisherbrand™
2,000g 1 g 42.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Remoto 1
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Sleek, low profile design
  • Large, high contrast LCD
  • Energy saving auto shut-off feature
  • Two-button keypad
  • Storage made easy with a stackable design
  • Integrated load cell lock
  • Overload and under-load indicators
  • Digital calibration from keypad
  • Low battery indicator
  • Three AA batteries (included) or optional a. c. adapter
  • Two year warranty
Especificaciones
Especificaciones
3 pilas AA (incluidas) o adaptador de CA opcional
LCD
3 s