Learn More
Fisherbrand™ Electrode for Comet Assay Tank
Helps to identify cell damage. Fisherbrand™ Electrode for Comet Assay Tank uses a positive or negative charge to push and pull molecules through electrophoresis gel. Electrodes are available for separate purchase.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15559901
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
Para usar con depósitos para ensayo cometa
  • El electrodo positivo tira de las moléculas a través del gel
  • El electrodo negativo empuja las moléculas a través del gel
Especificaciones
Especificaciones
Electroforesis
Depósito para ensayo cometa
Electrodo negativo