Learn More
Tenak™ Comfort Rack for Microtiter Plates for Upright Freezers, 45mm Shelf Height
Providing a complete range of racks for microtiter plates in chest freezers. Tenak™ Comfort Racks for Microtiter Plates in Upright Freezers are stackable.
179.00€ - 343.00€
Especificaciones
Tipo de producto Gradilla de placas de microtitulación
Apilables
Para utilizar con (equipo) Placas de microtitulación, congeladores verticales
N.° por paquete 1/paquete
Anchura (métrico) 135 mm
Ver más especificaciones
Productos 20
Código de producto Marca Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) matriz, red, conjunto Admite Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) matriz, red, conjunto Admite Precio Cantidad y disponibilidad  
12407040
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE35420
360 x 135 x 140 mm 3 x 4 Placas (12)
179.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12407060
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE35480
450 x 135 x 140 mm 3 x 5 Placas (15)
197.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12417040
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE35422
360 x 135 x 186 mm 4 x 4 Placas (16)
203.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12417060
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE35482
450 x 135 x 186 mm 4 x 5 Placas (20)
215.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12427040
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE35424
360 x 135 x 233 mm 5 x 4 Placas (20)
226.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12427060
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE35484
450 x 135 x 233 mm 5 x 5 Placas (25)
240.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12427080
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE35540
540 x 135 x 140 mm 3 x 6 Placas (18)
210.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12437040
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE35426
360 x 135 x 279 mm 6 x 4 Placas (24)
250.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12437060
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE35486
450 x 135 x 279 mm 6 x 5 Placas (30)
263.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12437080
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE35542
540 x 135 x 186 mm 4 x 6 Placas (24)
238.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12437100
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE35590
630 x 135 x 140 mm 3 x 7 Placas (21)
229.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12447060
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE35488
450 x 135 x 325 mm 7 x 5 Placas (35)
286.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12447080
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE35544
540 x 135 x 233 mm 5 x 6 Placas (30)
267.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12447100
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE35592
630 x 135 x 186 mm 4 x 7 Placas (28)
257.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12457060
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE35490
450 x 135 x 372 mm 8 x 5 Placas (40)
305.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12457080
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE35546
540 x 135 x 279 mm 6 x 6 Placas (36)
295.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12457100
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE35594
630 x 135 x 233 mm 5 x 7 Placas (35)
286.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12467080
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE35548
540 x 135 x 325 mm 7 x 6 Placas (42)
324.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12467100
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE35596
630 x 135 x 279 mm 6 x 7 Placas (42)
314.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12477100
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE35598
630 x 135 x 325 mm 7 x 7 Placas (49)
343.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Racks can either be used as one plate per shelf or the plates can be stacked
  • With an alert preventing the shelves from sliding out
  • External footprint is 135 x 92mm
Especificaciones
Especificaciones
Gradilla de placas de microtitulación
Placas de microtitulación, congeladores verticales
135 mm
1/paquete