Learn More
Tenak™ Comfort Rack for Microtiter Plates for Upright Freezers, 25mm Shelf Height
Providing a complete range of racks for microtiter plates in chest freezers. Tenak™ Comfort Racks for Microtiter Plates in Upright Freezers are stackable.
262.00€ - 425.00€
Especificaciones
Tipo de producto Gradilla de placas de microtitulación
Apilables
Para utilizar con (equipo) Placas de microtitulación, congeladores verticales
N.° por paquete 1/paquete
Anchura (métrico) 135 mm
Ver más especificaciones
Productos 16
Código de producto Marca Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Admite Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Admite Precio Cantidad y disponibilidad  
12407080
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE35534
540 x 135 x 265 mm Placas (60)
375.00€
cada uno
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Zum Warenkorb hinzufügen
12417080
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Tenak™
TE35536
540 x 135 x 318 mm Placas (72)
405.00€
cada uno
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Zum Warenkorb hinzufügen
12427100
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Tenak™
TE35586
630 x 135 x 318 mm Placas (84)
425.00€
cada uno
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Zum Warenkorb hinzufügen
12447050
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Tenak™
TE35460
450 x 135 x 159 mm Placas (30)
292.00€
cada uno
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Zum Warenkorb hinzufügen
12457050
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Tenak™
TE35462
450 x 135 x 212 mm Placas (40)
316.00€
cada uno
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Zum Warenkorb hinzufügen
12467030
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Tenak™
TE35410
360 x 135 x 159 mm Placas (24)
262.00€
cada uno
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Zum Warenkorb hinzufügen
12467050
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Tenak™
TE35464
450 x 135 x 265 mm Placas (50)
341.00€
cada uno
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Zum Warenkorb hinzufügen
12477030
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Tenak™
TE35412
360 x 135 x 212 mm Placas (32)
284.00€
cada uno
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Zum Warenkorb hinzufügen
12477050
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Tenak™
TE35466
450 x 135 x 318 mm Placas (60)
364.00€
cada uno
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Zum Warenkorb hinzufügen
12487030
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Tenak™
TE35414
360 x 135 x 265 mm Placas (40)
304.00€
cada uno
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Zum Warenkorb hinzufügen
12487050
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Tenak™
TE35468
450 x 135 x 371 mm Placas (70)
384.00€
cada uno
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Zum Warenkorb hinzufügen
12487070
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Tenak™
TE35530
540 x 135 x 159 mm Placas (36)
314.00€
cada uno
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Zum Warenkorb hinzufügen
12497030
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Tenak™
TE35416
360 x 135 x 318 mm Placas (48)
324.00€
cada uno
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Zum Warenkorb hinzufügen
12497050
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Tenak™
TE35470
450 x 135 x 398 mm Placas (75)
395.00€
cada uno
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Zum Warenkorb hinzufügen
12497070
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Tenak™
TE35532
540 x 135 x 212 mm Placas (48)
344.00€
cada uno
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
Zum Warenkorb hinzufügen
12497090
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Tenak™
TE35580
630 x 135 x 159 mm Placas (42)
333.00€
cada uno
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Racks can either be used as one plate per shelf or the plates can be stacked
  • With an alert preventing the shelves from sliding out
  • External footprint is 135 x 92mm
Spezifikation
Spezifikation
Gradilla de placas de microtitulación
Placas de microtitulación, congeladores verticales
135 mm
1/paquete
25 mm
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate