Learn More
Fisherbrand™ Peines para unidad de electroforesis en gel horizontal Midi-Plus MultiSUB, 2 mm de grosor
Para uso en electroforesis preparatoria y cribado de alto rendimiento.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11853383
  • 37.65€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Recomendado para geles de alta resolución y datos de calidad de publicación
  • Maximizar el volumen de la muestra
  • Altura ajustable para proporcionar al usuario un control total sobre la profundidad del pocillo y volumen de carga de muestras
  • Parte posterior rígida que evita la deformación inducida por calor
  • Las guías de carga reversibles se colocan directamente encima de cada pocillo para proporcionar una cómoda plantilla de carga para pipetas de uno y varios canales
  • Los peines de muestras 10, 14, 16, 18, 28 y 30 son compatibles con pipetas multicanal
Especificaciones
Especificaciones
Unidad de electroforesis en gel horizontal Midi-Plus MultiSUB
16
2 mm
Peine
1 unidad
54 μl