Learn More
Fisherbrand™ Combs for MultiSUB Midi-Plus Horizontal Gel Electrophoresis Unit, 1.5mm Thick
For use in preparatory electrophoresis and high-throughput screening.
24.70€ - 25.40€
Especificaciones
Cantidad 1 Each
Para utilizar con (equipo) MultiSUB Midi-Plus Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Tipo Comb
Ver más especificaciones
Productos 12
Código de producto Marca N.° de pocillos Volumen de la muestra (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca N.° de pocillos Volumen de la muestra (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11853363 Ver documentos Fisherbrand™
10 68 μL 25.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
11893363 Ver documentos Fisherbrand™
10 44 μL 25.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
11823373 Ver documentos Fisherbrand™
1 Prep, 1 Marker 743 μL 25.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
11863373 Ver documentos Fisherbrand™
12 61 μL 25.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
11803383 Ver documentos Fisherbrand™
14 44 μL 25.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
11843383 Ver documentos Fisherbrand™
16 41 μL 25.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
19-03-2020
Añadir a la cesta
11833393 Ver documentos Fisherbrand™
20 32 μL 25.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
12-03-2020
Añadir a la cesta
11893393 Ver documentos Fisherbrand™
28 11 μL 24.70€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Remoto 1
Añadir a la cesta
11803403 Ver documentos Fisherbrand™
28 17 μL 25.40€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
17-03-2020
Añadir a la cesta
11843403 Ver documentos Fisherbrand™
30 19 μL 25.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
20-03-2020
Añadir a la cesta
11883403 Ver documentos Fisherbrand™
35 15 μL 25.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
04-03-2020
Añadir a la cesta
11823413 Ver documentos Fisherbrand™
4 Prep, 2 Marker 182 μL 25.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Recommended for high resolution gels and publication quality data
  • Maximise sample volume
  • Height adjustable to give user full control over well depth and sample-loading volume
  • Rigid back which prevents heat-induced warping
  • Reversible loading guides sit directly above each well to provide a convenient loading template for single and multichannel pipettes
  • 10, 14, 16, 18, 28 and 30-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Especificaciones
Especificaciones
1 Each
MultiSUB Midi-Plus Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Comb