Learn More
Fisherbrand™ Peines para unidad de electroforesis en gel horizontal Midi-Plus MultiSUB, 1,5mm de grosor
Para uso en electroforesis preparatoria y cribado de alto rendimiento.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Recomendado para geles de alta resolución y datos de calidad de publicación
- Maximizar el volumen de la muestra
- Altura ajustable para proporcionar al usuario un control total sobre la profundidad del pocillo y volumen de carga de muestras
- Parte posterior rígida que evita la deformación inducida por calor
- Las guías de carga reversibles se colocan directamente encima de cada pocillo para proporcionar una cómoda plantilla de carga para pipetas de uno y varios canales
- Los peines de muestras 10, 14, 16, 18, 28 y 30 son compatibles con pipetas multicanal
Especificaciones
Rojo | |
Peine | |
1 unidad | |
182 μl |
Unidad de electroforesis en gel horizontal Midi-Plus MultiSUB | |
4 prep., 2 marcador | |
1,5 mm |