Learn More
Fisherbrand™ Combs for MultiSUB Maxi Horizontal Gel Electrophoresis Unit, 1.5mm Thick
For use in preparatory electrophoresis and high-throughput screening.
32.95€ - 44.35€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Unidad de electroforesis en gel horizontal Maxi MultiSUB |
---|---|
Tipo | Peine |
Cantidad | 1 unidad |
Grosor (métrico) | 1,5 mm |
Código de producto | Marca | N.° de pocillos | Volumen de la muestra (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.° de pocillos | Volumen de la muestra (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11863423
|
Fisherbrand™
|
10 | 108 μl |
32.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11893423
|
Fisherbrand™
|
1 prep., 1 marcador | 1013 μl |
32.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11833433
|
Fisherbrand™
|
16 | 61 μl |
32.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11883433
|
Fisherbrand™
|
20 | 41 μl |
39.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11813443
|
Fisherbrand™
|
2 prep., 2 marcador | 473 μl |
32.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11853443
|
Fisherbrand™
|
25 | 32 μl |
32.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11833453
|
Fisherbrand™
|
36 | 22 μl |
32.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11883453
|
Fisherbrand™
|
40 | 17 μl |
39.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11813463
|
Fisherbrand™
|
4 prep., 2 marcador | 230 μl |
32.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11853463
|
Fisherbrand™
|
50 | 16 μl |
32.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11893443
|
Fisherbrand™
|
30 | 26 μl |
44.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Recommended for high resolution gels and publication quality data
- Maximise sample volume
- Height adjustable to give user full control over well depth and sample-loading volume
- Rigid back which prevents heat-induced warping
- Reversible loading guides sit directly above each well to provide a convenient loading template for single and multichannel pipettes
- 20-sample and 40-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Especificaciones
Unidad de electroforesis en gel horizontal Maxi MultiSUB | |
Peine | |
1 unidad | |
1,5 mm |