Learn More
Fisherbrand™ Peine, grosor de 0.75 mm
For use in preparatory electrophoresis and high-throughput screening.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11853323
  • 22.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para bandas firmemente colocadas
  • Recomendado para geles de alta resolución y datos de calidad de publicación
  • Altura ajustable para proporcionar al usuario un control total sobre la profundidad del pocillo y volumen de carga de muestras
  • Parte posterior rígida que evita la deformación inducida por calor
  • Las guías de carga reversibles se colocan directamente encima de cada pocillo para proporcionar una cómoda plantilla de carga para pipetas de uno y varios canales
  • Los peines de 10 y 20 muestras son compatibles con pipetas multicanal
Especificaciones
Especificaciones
Unidad horizontal de electroforesis en gel Sub-Gel Midi
20
0,75 mm
Peine
1 unidad
10 μl