Learn More
Fisherbrand™ Combs for OmniPAGE Mini Vertical Gel Electrophoresis Unit, 2mm Thick
For use in preparatory electrophoresis and high-throughput screening.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11897583
Cantidad Precio
1 21.08€ / cada uno
10 19.69€ / cada uno
Fecha estimada de envío
21-06-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Accesorio para usar con la unidad de electroforesis en gel vertical OmniPAGE Mini
  • Recomendado para maximizar el volumen de muestra
  • Los peines de 8 y 16 muestras son compatibles con pipetas multicanal
Especificaciones
Especificaciones
Mini SDS PAGE, PAGE nativo, gradiente, segunda dimensión y separaciones de ácidos nucleicos
Mini Unidad de electroforesis en gel vertical
10
2 mm
Azul
Peine
1 unidad
80 μl