Learn More
Fisherbrand™ Combs for OmniPAGE Mini Vertical Gel Electrophoresis Unit, 1mm Thick
For use in preparatory electrophoresis and high-throughput screening.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11807623
  • 19.70€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Accesorio para usar con la unidad de electroforesis en gel vertical OmniPAGE Mini
  • Suministrado como estándar
  • Los peines de 8 y 16 muestras son compatibles con pipetas multicanal
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
Mini Unidad de electroforesis en gel vertical
9
1 mm
Mini SDS PAGE, PAGE nativo, gradiente, segunda dimensión y separaciones de ácidos nucleicos
Peine
1 unidad
50 μl