missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Combs for Mini-Plus Wide Format Horizontal Gel Units, 2mm Thick
For use with Mini-Plus Wide Format Horizontal Gel Units.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Se recomienda ampliar los volúmenes de ácido nucleico para técnicas preparatorias
- Para maximizar el volumen de la muestra
- Se puede ajustar la altura sin necesidad de herramientas especiales o soportes para peines, para dar al usuario un control total sobre la profundidad del pocillo y el volumen de carga de las muestras
- La parte posterior rígida del peine evita la deformación inducida por calor
- Las guías de carga reversibles se colocan directamente encima de cada pocillo para proporcionar una cómoda plantilla de carga para pipetas de uno y varios canales
- Los peines de 8 y 16 muestras son compatibles con pipetas multicanal
Especificaciones
Azul | |
Peine | |
1 unidad | |
43 μl |
Unidades de gel horizontal de formato ancho Mini-Plus | |
20 | |
2 mm |