missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Combs for Mini-Plus Wide Format Horizontal Gel Units, 1.5mm Thick

For use with Mini-Plus Wide Format Horizontal Gel Units.

Marca:  Fisherbrand™

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11533372

  • 36.95€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Se recomienda ampliar los volúmenes de ácido nucleico para técnicas preparatorias
  • Maximizar el volumen de la muestra
  • Se puede ajustar la altura sin necesidad de herramientas especiales o soportes para peines, para dar al usuario un control total sobre la profundidad del pocillo y el volumen de carga de las muestras
  • La parte posterior rígida del peine evita la deformación inducida por calor
  • Las guías de carga reversibles se colocan directamente encima de cada pocillo para proporcionar una cómoda plantilla de carga para pipetas de uno y varios canales
  • Los peines de 8 y 16 muestras son compatibles con pipetas multicanal
Especificaciones

Especificaciones

Unidades de gel horizontal de formato ancho Mini-Plus
12
1,5 mm
Peine
1 unidad
61 μl
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales