Learn More
Fisherbrand™ Combs for Horizontal Tanks MultiSUB Midi Gel Electrophoresis Unit, 2mm Thick
For use in preparatory electrophoresis and high-throughput screening.
24.75€ - 32.70€
Especificaciones
Tipo Peine
Cantidad 1 unidad
Grosor (métrico) 2 mm
Ver más especificaciones
Productos 9
Código de producto Marca N.° de pocillos Volumen de la muestra (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca N.° de pocillos Volumen de la muestra (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11823313
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
10 54 μl
32.70€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11853313
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
1 prep., 1 marcador 720 μl
24.75€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11893313
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
12 45 μl
24.75€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11833323
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
16 32 μl
24.75€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11883323
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
20 27 μl
24.75€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11813333
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
2 prep., 2 marcador 315 μ L x 8
24.75€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11853333
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
25 20 μl
24.75€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11893333
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
4 prep., 2 marcador 153 μl
24.75€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11813353
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
8 81 μl
24.75€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Recommended to scale-up nucleic acid volumes for preparatory techniques
  • Maximise sample volume
  • Height adjustable to give user full control over well depth and sample-loading volume
  • Rigid back which prevents heat-induced warping
  • Reversible loading guides sit directly above each well to provide a convenient loading template for single and multichannel pipettes
  • 10-sample and 20-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Especificaciones
Especificaciones
Peine
1 unidad
2 mm