Learn More
Fisherbrand™ Combs for CHU25 Maxi-Plus Cooled Horizontal Gel Electrophoresis Unit
For use with CHU25 Maxi-Plus Cooled Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10439932
  • 41.50€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Color coded
  • Height adjustable
  • Offer complete control over loading volume and well depth
Especificación
Especificación
1.5mm
CHU25 Maxi-Plus Cooled Horizontal Gel Electrophoresis Unit
20μL
Comb
52
3mm
Videos