Learn More
Fisherbrand™ Combs for TVG-SYS Vari-gel MIDI Horizontal Gel Electrophoresis Unit
For use with TVG-SYS Vari-gel MIDI Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11796185
  • 48.50€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Available in 1, 1.5 and 2mm thickness
Especificaciones
Especificaciones
1.5mm
TVG-SYS Vari-gel MIDI Horizontal Gel Electrophoresis Unit
15μL
Comb
20
2.5mm