Learn More
Fisherbrand™ Combined Ion-Selective Electrode
Converts activity of a specific ion dissolved in a solution into an electrical potential. Fisherbrand™ Combined Ion-Selective Electrode is compatible with all pH/mV meters or ionometers.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descrizione
- Con superficie plana intercambiable de membrana sólida
- El ión que se va a detectar pasa a través de la membrana, lo que genera una diferencia de potencial proporcional con la concentración iónica
- El tiempo de análisis suele ser inferior a un minuto
- Los pasos de preparación de la muestra, como el filtrado o la destilación, rara vez son necesarios
- La calibración se debe realizar con la mayor frecuencia posible (una vez al día) a la misma temperatura que la muestra
- Temperatura de medición de 0 a 50 °C
- Se suministra con membrana, solución electrolítica, solución ISAB y estándar ISE y junta
Solución ISAB
: Para ajustar la fuerza iónica, añada directamente a la solución que se va a medir. Norma ISE
: Para la calibración de electrodos iónicos. Concentración de 1000 ppm.
Specifica
Determinación de ión de NO3 | |
2,5 - 11 | |
De ión selectivo combinado |
ISAB/ISE | |
CIO4-, I-, CN-, BF4-, Cl-, NO2- |