Learn More
asecos™ tipo 30 armario de seguridad combinado K-PHOENIX-30
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias químicas no inflamables y sustancias tóxicas en lugares de trabajo. Construcción sólida y duradera
Marca:  asecos™ 3034200130344
Detalles adicionales : Peso : 349.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13264869
  • 3577.50€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Construcción sólida y duradera: puerta con triple bisagra, cuerpo de armario fabricado con acero laminado con revestimiento en polvo, elementos de seguridad montados fuera del armario para una mayor protección contra la corrosión
  • Dos en uno: 2 compartimentos (separados verticales) permiten el almacenamiento de líquidos inflamables y productos químicos agresivos en un armario
  • Fácil de usar y seguro (compartimento de puerta plegable): sistema anticaídas de puertas abiertas (estándar), retirada o almacenamiento de recipientes conveniente y seguro
  • Ningún uso no autorizado: puertas bloqueables con cilindro perfilado (posibilidad de integración en un sistema de bloqueo existente)/cerradura de cilindro
Servicio Técnico
Cinco años
Especificaciones
Especificaciones
1691 mm
Armarios de almacenamiento de seguridad Combi
532 mm
Liso con revestimiento en polvo
1202 mm
598 × 1202 × 1968 mm
Gris claro
598 mm
Con aletas, Plegado
7
30 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE
3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo), 4 estantes de bandejas (panel con revestimiento de resina de melamina/PP)
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables y agresivas en zonas de trabajo
519 mm
Acero
3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo), 4 estantes de bandejas (panel con revestimiento de resina de melamina/PP)
519 × 532 × 1691 mm
Estándar
1968 mm
K30.197.120.MV.FWAS
2