Learn More
Lovibond™ Paquete combinado de cobre # 1/# 2
Conjunto de pruebas de reactivos en comprimidos
Marca: Lovibond™ 517691BT
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
Descripción
Conjunto de pruebas de reactivos en comprimidos
Paquete combinado de cobre # 1/# 2, 100 pruebas de medición, intervalo de 0,05 a 5,00 mg/l de biquinolina, método para fotómetros.
Especificaciones
100 pruebas | |
Cobre # 1 a # 2, de 0,05 a 5,00 mg/l | |
Reactivo |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: calcium thioglycolate trihydrate, adipicacid