Learn More
Fisherbrand™ Combs for Verti-Gel Maxi, 2-Gel Standard Vertical Gel Electrophoresis, 2mm Thick
For use with Verti-Gel Maxi, 2-Gel Standard Vertical Gel Electrophoresis units.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11877833
  • 26.70€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Se recomienda ampliar los volúmenes de ácido nucleico para técnicas preparatorias
  • Maximiza el volumen de la muestra
  • Los peines de 18 y 36 muestras son compatibles con pipetas multicanal
Especificaciones
Especificaciones
Azul
Peine
1 unidad
40 μl
Verti-Gel Maxi, 2-Gel Unidades estándar de electroforesis en gel vertical
48
2 mm