Learn More
Fisherbrand™ Combs for Verti-Gel Maxi, 2-Gel Standard Vertical Gel Electrophoresis, 1mm Thick
For use with Verti-Gel Maxi, 2-Gel Standard Vertical Gel Electrophoresis units.
Marca:  Fisherbrand
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11817833
  • 23.30€ / cada uno
Fecha estimada de envío
25-02-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Recommended for high resolution gels and publication quality data
  • Supplied as standard
  • 18-sample and 36-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Especificaciones
Especificaciones
White
1 Each
25 μL
Comb
36
1 mm
Verti-Gel Maxi, 2-Gel Standard Vertical Gel Electrophoresis Units