Learn More
Fisherbrand™ Combs for omniPAGE Mini Vertical Gel Electrophoresis Unit, 0.5mm Thick
For use in preparatory electrophoresis and high-throughput screening.
18.85€
Especificaciones
Tipo Peine
Grosor (métrico) 0,5 mm
Ver más especificaciones
Productos 8
Código de producto Marca N.° de pocillos Volumen del pocillo (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca N.° de pocillos Volumen del pocillo (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11857583
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
10 20 μl
18.85€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11837593
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
12 16 μl
18.85€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11887593
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
16 12,5 μl
18.85€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11837603
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
20 10 μl
18.85€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11887603
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
5 50 μl
18.85€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11837613
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
8 30 μl
18.85€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11887613
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
9 25 μl
18.85€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11837583
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
1 prep., 1 marcador 330 μl
18.85€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Accessory for use with omniPAGE mini vertical gel electrophoresis unit
  • 8-sample and 16-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Especificaciones
Especificaciones
Peine
0,5 mm