Learn More
Ansell™ Comacier VHP Plus Heavy Duty Leather Gloves
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
11
Descripción
- Guantes de alta resistencia para protección mecánica
- Guantes tejidos sin costuras de peso medio y calibre 10
- El puño tejido garantiza un buen ajuste
- Sistema único de trazabilidad en la etiqueta de tela
- Palma, dedos y reborde de cuero para una protección óptima
- Proporciona los niveles más altos de resistencia mecánica
- Buena flexibilidad y comodidad
- Agarre superior cuando se utiliza en presencia de aceites y grasas gracias a la palma de cuero
Aplicaciones:
- Manipulación de piezas metálicas pesadas y aceitosas
- Manipulación de piezas metálicas con bordes irregulares o afilados
- Imprenta y estampado
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 420:2003 + A1:2009 y EN 388:2003 |
Color | Gris |
Acabado exterior | Palma de cuero |
Latex Free | No |
Material | Cuero |
Tipo de producto | Guantes de protección mecánica |
Tamaño | 8 |
Estilo de puño de los guantes | Tejido |
Material de revestimiento | Techcor™ |
Tipo de empaquetado | 12 pares por bolsa, 10 bolsas por caja |