Learn More
Shamrock™ Cinta de marcado multiuso de 3 pulgada con codificador cromático
Se ofrece en varios colores para adaptarse a sus necesidades. La cinta de marcado multiuso de 3 pulg. con codificación cromática Shamrock™ ofrece varias oportunidades para la codificación cromática en el laboratorio: pruebas, médicos o departamentos.
Marca: Shamrock™ ST-120-26
Detalles adicionales : Peso : 0.08820kg
Descripción
- Resistentes al agua, aceite y ácido
- Escala de temperatura de - 20 a + 121 °C
- Para autoclave, congelador, refrigerador y estufa
- Marcado universal con bolígrafo de punta esférica, lápiz de papel y rotulador
Especificaciones
Extraíble | |
Cinta de marcado multiuso codificada por colores | |
55 m |
Negro | |
55 m x 13 mm | |
13 mm |