Learn More
Shamrock™ Cinta de marcado multiuso de 3 pulgada con codificador cromático
Se ofrece en varios colores para adaptarse a sus necesidades. La cinta de marcado multiuso de 3 pulg. con codificación cromática Shamrock™ ofrece varias oportunidades para la codificación cromática en el laboratorio: pruebas, médicos o departamentos.
Marca:  Shamrock™ ST1204
Detalles adicionales : Peso : 0.08000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11795753
  • 12.65€ / 55 metros
Stock Remoto 7
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Resistant to water, oil and acid
  • Temperature range of -20 to +121°C
  • For autoclave, freezer, refrigerator and oven
  • Universal marking with ballpoint pen, paper pencil and felt marker
Especificaciones
Especificaciones
Extraíble
55 m x 24 mm
24 mm
Rojo
55 m
Cinta de marcado multiuso codificada por colores