Learn More
Shamrock™ Cinta de marcado multiuso codificada por colores
Se ofrecen en varios colores y tamaños para adaptarse a sus necesidades. La cinta de marcado multiuso con codificación cromática Shamrock™ ofrece varias oportunidades para la codificación cromática en el laboratorio: pruebas, médicos o departamentos.
Marca:  Shamrock™ ST112
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11791586
  • 10.60€ / 12 metros
Fecha estimada de envío
11-09-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Resistant to water, oil and acid
  • Temperature range of -20 to +121°C
  • For autoclave, freezer, refrigerator and oven
  • Universal marking with ballpoint pen, paper pencil and felt marker
Especificaciones
Especificaciones
Extraíble
12.7 m x 38 mm
38mm
Amarillo
12.7 m
Cinta de marcado multiuso codificada por colores