Learn More
Shamrock™ Cinta de marcado multiuso codificada por colores
Se ofrecen en varios colores y tamaños para adaptarse a sus necesidades. La cinta de marcado multiuso con codificación cromática Shamrock™ ofrece varias oportunidades para la codificación cromática en el laboratorio: pruebas, médicos o departamentos.
Marca: Shamrock™ ST-34-13
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Resistentes al agua, aceite y ácido
- Escala de temperatura de - 20 a + 121 °C
- Para autoclave, congelador, refrigerador y estufa
- Marcado universal con bolígrafo de punta esférica, lápiz de papel y rotulador
Especificaciones
Extraíble | |
Cinta de marcado multiuso codificada por colores | |
55 m |
Lavanda | |
55 m x 19 mm | |
19 mm |