missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Collodion; USP; Flexible; J.T.Baker™

Marca:  Macron Fine Chemicals 4580-02

Detalles adicionales : Peso : 0.15000kg Transport : UN number : 2059 Chem class : 3 Pack group : II

Cantidad. 150mL
Envase Glass Bottle

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15547594

  • 80.97€ / 150 ml


Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

8001-79-4
933.45
14030006
C57H104O9
ZEMPKEQAKRGZGQ-AAKVHIHISA-N

Especificaciones

Collodion
C57H104O9
ZEMPKEQAKRGZGQ-AAKVHIHISA-N
2,3-bis[[(Z)-12-hydroxyoctadec-9-enoyl]oxy]propyl (Z)-12-hydroxyoctadec-9-enoate
14030006
8001-79-4
Glass Bottle
CCCCCCC(CC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCC(CCCCCC)O)OC(=O)CCCCCCCC=CCC(CCCCCC)O)O
933.45
150mL
Videos