Learn More
KGW Isotherm™ Trampa de frío
573.82€ - 698.54€
Código de producto | Marca | Modelo | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10475602
|
KGW Isotherm™
17382 |
KFL 29-GL-A | 250 ml de condensado, 2000 ml de refrigerante, rosca de vidrio GL18 con politetrafluoroetileno |
686.88€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10202022
|
KGW Isotherm™
1740 |
KF 29-GL | 150 ml de condensado, 1000 ml de refrigerante, con conexión GL18 |
698.54€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10789444
|
KGW Isotherm™
17362 |
KFL 29-GL | 250mL Condensate, 2000mL Coolant, Glass Thread GL18 With Polytetrafluoroethylene |
581.44€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10264892
|
KGW Isotherm™
17372 |
KF 29-GL-A | 150mL condensate, 1000mL Coolant, With Dewar and Plastic Ring |
573.82€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Especificaciones
1/pack | |
Trampa de frío |