Learn More
Thermo Scientific™ Caldo de peptona vegetal filtrable en frío en BPC
Beschreibung
Reduzca el tiempo de preparación y aumente la producción de los ensayos de llenado aséptico de medios con caldo de peptona vegetal filtrable en frío en BPC Thermo Scientific™ listo para su uso, una alternativa vegetal basada en TSB en recipientes para bioprocesamiento. Simplemente conecte los BPC al flujo de trabajo actual para mejorar el rendimiento de las simulaciones del proceso y reducir la contaminación secundaria.
Eficaz
- Realice simulaciones eficaces de procesos con un riesgo mínimo de contaminación secundaria
- Solo hay que conectarlo y utilizarlo
- Reduzca el tiempo de preparación
- Cumpla con la normativa vigente
- Ahorre tiempo y reduzca costes
Fácil de usar
- El diseño innovador de la bolsa y de los conectores facilita la integración de los procesos
- Gama de productos de serie, estándar, fáciles de utilizar
- No se requieren mezclas, ni esterilización; larga vida útil a temperatura ambiente
- Sin contaminación por micoplasmas
- Recuperación microbiana cualificada
- Paquete de validación completo para medios, bolsa/componentes y proceso de llenado
- Sin bloqueos de filtro
- Sin mezclas
- Sin esterilización
- Sin agua para inyectables (WFI)
- Sin limpieza del recipiente
Se dispone de caldo de triptona de soja y formulaciones a base de peptona vegetal sin componentes derivados de animales (ADCF).
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
SmartSite™ es una marca comercial o marca registrada de Cardinal Healthcare Inc.
Readymate™ es una marca comercial o marca registrada de gE Healthcare BioSciences AB.
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Transparente, amarillo claro |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Descripción | Caldo de peptona vegetal filtrable en frío en BPC |
| Formato | Recipiente para bioproceso |
| Tipo de producto | Caldo |
| Incluye | Incluye los siguientes conectores: LUER lock hembra +ö y SmartSite, puerto de muestreo adicional de válvula sin aguja |
| Tipo de empaquetado | 1/paq. |
| Cantidad | 1 L |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.