Learn More
Thermo Scientific Chemicals Colchicina, 97 %
Catalog Number p-3736030
42.06 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
64-86-8
C22H25NO6
399.44
MFCD00078484,MFCD00078484
IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N
colchicine, colchicina, colchicin, condylon, colchicinum, colchisol, colsaloid, colcin, colchineos, 7alphah-colchicine
45038708
2,2,2-trideuterio-N-[(7S)-1,2,3-trimetoxi-9-oxo-10-(trideuteriometoxi)-6,7-dihidro-5H-benzo[a]heptalen-7-il]acetamida
COC1=C(OC)C(OC)=C2C(CC[C@H](NC(C)=O)C3=CC(=O)C(OC)=CC=C23)=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
64-86-8
C22H25NO6
399.44
MFCD00078484,MFCD00078484
IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N
colchicine, colchicina, colchicin, condylon, colchicinum, colchisol, colsaloid, colcin, colchineos, 7alphah-colchicine
45038708
2,2,2-trideuterio-N-[(7S)-1,2,3-trimetoxi-9-oxo-10-(trideuteriometoxi)-6,7-dihidro-5H-benzo[a]heptalen-7-il]acetamida
COC1=C(OC)C(OC)=C2C(CC[C@H](NC(C)=O)C3=CC(=O)C(OC)=CC=C23)=C1
Colchicina, 7alfa-colchicina, n.º de CAS 64-86-8, es una formulación de grado de laboratorio del alcaloide vegetal antiinflamatorio.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La colchicina (7alfa-colchicina) es un alcaloide que se encuentra en Colchicum autumnale y que ha demostrado tener propiedades antigás y antiinflamatorias
  • La colchicina une la tubulina y evita la migración de células inmunitarias, lo que reduce la inflamación
Aplicaciones
  • La colchicina es un antimitótico; se puede utilizar en el estudio de la proliferación celular y la migración
  • Diseñada para aplicaciones de investigación in vivo e in vitro
  • Para uso exclusivo en investigación, no destinada a tratar la enfermedad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Colchicine
Punto de fusión 150.0°C to 160.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. on anhydrous and solvent-free substance (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 mg
Beilstein 14,IV,946
Índice Merck 15,2455
Rotación específica − 250.00
Información de solubilidad Solubility in water: 45g/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform,practically insoluble in petroleum ether,1g/220mL ether,1g/100mL benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.44
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Colchicine
Signalwort
  • Peligro
Gefahrenkategorie
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
Gefahrenhinweis
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Sicherheitshinweis
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.