Learn More
Thermo Scientific Chemicals Colcemid, ≥98 %
Catalog Number p-7070076
588.02 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
477-30-5
C21H25NO5
Demecolcina; N-metil-N-desacetilcolchicina
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
477-30-5
C21H25NO5
Demecolcina; N-metil-N-desacetilcolchicina
Microtubule modulator that depolymerizes microtubules and inactivates spindle fiber formation
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Cantidad 50 mg
Descripción Amarillo pálido
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Modulador de microtúbulos que despolimeriza los microtúbulos y inactiva la formación de fibra del huso
ensayo 98+%
Formula Weight (peso de la fórmula) 371,43
Sensibilidad Sensible al aire y a la luz
Punto de fusión 186°
Solubilidad Soluble en 10 mg/ml de cloroformo. También soluble en etanol
Formulario Polvo