Learn More
Abnova™ COL4A6 (Human) Recombinant Protein
Human COL4A6 full-length ORF ( AAH05305, 23 a.a. - 73 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00001288-P02.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16103381
  • 341.70€ / 10 microgramos
Envío estimado: 07-01-2022
Descripción
Descripción
  • Sequence: GEKSYGKPCGGQDCSGSCQCFPEKGARHNLQLLNDMAGRLYHFSEVLPNLF
Especificaciones
Especificaciones
AAH05305
collagen, type IV, alpha 6
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
COL4A6
GST
1288
Wheat germ expression system
10 μg
MGC88184
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer