Learn More
Abnova™ COL1A1 Split FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene split using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
1475.00€ - 2430.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C en la oscuridad.
Descripción Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 125 ul para cada 100 ul de sonda FISH
Formato Tube
Para utilizar con (aplicación) FISH-Ce
ID de gen (Entrez) 1277
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16063475
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
FS0043.100UL
100 μl
1475.00€
100 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
16073475
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
FS0043.200UL
200 μl
2430.00€
200 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
Almacenar a 4 °C en la oscuridad.
Tube
1277
Líquido
Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 125 ul para cada 100 ul de sonda FISH
FISH-Ce
Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 125 ul para cada 100 ul de sonda FISH