Learn More
Sampling Systems™ Cohesive Slot Sampler
Includes scrapers to push the non flowing powder into the sample slots. Sampling Systems™ Cohesive Slot Sampler is specially adapted from the popular Slot Sampler.
Marca: Sampling Systems™ 2210A-600
Detalles adicionales : Peso : 2.16720kg
Descripción
- Fabricado en acero inoxidable 316L
- Multinivel (muestras compuestas)
- Adecuado para polvos pegajosos y cohesivos
- Completamente soldado para proporcionar un tomamuestras higiénico y correcto de GMP
Especificaciones
Sampler | |
3 Ranuras de Muestreo | |
25 mm |
Acero inoxidable (316L) | |
110 mL | |
600 mm |