Learn More
Sampling Systems™ Cohesive Pocket Sampler
Specially adapted to enable the taking of samples of damp and cohesive powders. Sampling Systems™ Cohesive Pocket Sampler incorporates scrapers to push the sticky powder into the sample pockets.
Marca: Sampling Systems™ 2220B-900
Detalles adicionales : Peso : 3.15000kg
Descripción
- Fabricado en acero inoxidable 316L
- Muestras discretas multinivel
- Las rasquetas están completamente soldadas para proporcionar un tomamuestras higiénico y correcto de GMP
Especificaciones
Sampler | |
3 Bolsillos | |
25 mm |
Acero inoxidable (316L) | |
3 x 20 mL | |
900 mm |