Learn More
Dihidrato de sal de trilitio de coenzima A, 96 %, Fisher BioReagents
Marca: Fisher Bioreagents BP2510-250
Detalles adicionales : CAS : 18439-24-2 Peso : 0.06000kg
Cantidad. | 250mg |
---|---|
Envase | Vidrio ámbar |
18439-24-2 | |
785.329 | |
coenzyme a, trilithium salt | |
trilitio; fosfato de hidrógeno de [5-(6-aminopurin-9-il)-4-hidroxi-2-[[[[3-hidroxi-2,2-dimetil-4-oxo-4-[[3-oxo-3-(2-sulfaniletilamino)propil]amino]butoxi]-oxidofosforil]oxi-oxidofosforil]oximetil]oxolan-3-il] |
C21H33Li3N7O16P3S | |
QSCBPHBAFBVXRK-UHFFFAOYSA-K | |
53442190 | |
[Li+].[Li+].[Li+].CC(C)(COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)[O-])C(C(=O)NCCC(=O)NCCS)O |
Especificaciones
Coenzyme A | |
Vidrio ámbar | |
250mg | |
≥96 % | |
coenzyme a, trilithium salt | |
[Li+].[Li+].[Li+].CC(C)(COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)[O-])C(C(=O)NCCC(=O)NCCS)O | |
785.329 | |
Polvo/Sólido |
Pass Test | |
Blanco | |
18439-24-2 | |
C21H33Li3N7O16P3S | |
QSCBPHBAFBVXRK-UHFFFAOYSA-K | |
trilitio; fosfato de hidrógeno de [5-(6-aminopurin-9-il)-4-hidroxi-2-[[[[3-hidroxi-2,2-dimetil-4-oxo-4-[[3-oxo-3-(2-sulfaniletilamino)propil]amino]butoxi]-oxidofosforil]oxi-oxidofosforil]oximetil]oxolan-3-il] | |
53442190 | |
96% min. |