Learn More
Dihidrato de sal de trilitio de coenzima A, 96 %, Fisher BioReagents
Catalog Number p-3200757
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Envase:
Vidrio ámbar
18439-24-2
C21H33Li3N7O16P3S
785.329
QSCBPHBAFBVXRK-UHFFFAOYSA-K
coenzyme a, trilithium salt
53442190
trilitio; fosfato de hidrógeno de [5-(6-aminopurin-9-il)-4-hidroxi-2-[[[[3-hidroxi-2,2-dimetil-4-oxo-4-[[3-oxo-3-(2-sulfaniletilamino)propil]amino]butoxi]-oxidofosforil]oxi-oxidofosforil]oximetil]oxolan-3-il]
[Li+].[Li+].[Li+].CC(C)(COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)[O-])C(C(=O)NCCC(=O)NCCS)O
18439-24-2
C21H33Li3N7O16P3S
785.329
QSCBPHBAFBVXRK-UHFFFAOYSA-K
coenzyme a, trilithium salt
53442190
trilitio; fosfato de hidrógeno de [5-(6-aminopurin-9-il)-4-hidroxi-2-[[[[3-hidroxi-2,2-dimetil-4-oxo-4-[[3-oxo-3-(2-sulfaniletilamino)propil]amino]butoxi]-oxidofosforil]oxi-oxidofosforil]oximetil]oxolan-3-il]
[Li+].[Li+].[Li+].CC(C)(COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)[O-])C(C(=O)NCCC(=O)NCCS)O
Nombre del producto químico o material Coenzyme A
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥96 %
Envase Vidrio ámbar
Cantidad 50 mg
Porcentaje de pureza 96% min.
Forma física Polvo/Sólido