Learn More
Beschreibung
- Read more types of barcodes with patented dual-field optics
- Get extra protection to seal out dust and moisture with an IP54 rating
- Lightweight and compact with rugged design
- Is customizable for workflow needs with visual, audible and haptic indicators
- Features a powerful JavaScript platform for complete device control
- Includes a stand to protect scanner while not in use
Spezifikation
Spezifikation
| Height (Metric) | 63.5 mm |
| Height (English) | 2.5 in. |
| Width (Metric) | 63.5 mm |
| Width (English) | 2.5 in. |
| Depth (Metric) | 19.05 mm |
| Depth (English) | 0.75 in. |
| Weight (Metric) | 54 g |
| Weight (English) | 1.9 oz |
| Field View | High Density Field: 30° Horizontal by 20° Vertical, Wide Field: 50° Horizontal by 33.5° Vertical |
| Includes | CR1100, USB Cable, Stand |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?