Learn More
Cobalt powder, 99.99% (metals basis), Alfa Aesar™, Puratronic™
Marca:  Alfa Aesar 010610.06
Detalles adicionales : CAS : 7440-48-4 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 3089 Chem class : 4.1 Pack group : III
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11310779
  • 76.30€ / 5 g
Stock EU 5
Añadir a la cesta
Especificaciones
7440-48-4
58.933
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
104730
cobalt
Co
MFCD00010935
kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
CHEBI:27638
[Co]
Especificaciones
Cobalt powder
7440-48-4
Co
kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
[Co]
58.933
CHEBI:27638
5g
99.99% (metals basis)
MFCD00010935
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
cobalt
104730