Learn More
Alfa Aesar™ Cobalt, plasma standard solution, Specpure™, Co 10,000μg/mL
Marca:  Alfa Aesar™ 014390.AP
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 500mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11490420
  • 273.00€ / 500 ml
En stock 3
Añadir a la cesta
Especificación
MFCD00010935
Especificación
Cobalt plasma standard solution
Co in 5% HNO3
UN3264
Specpure™
Co 10000μg/mL
MFCD00010935
Liquid
500mL