Learn More
Alfa Aesar™ Cobalt naphthenate, Co 6%, approximately 53% in mineral spirits
Marca:  Alfa Aesar™ 040387.A3
Detalles adicionales : CAS : 61789-51-3 Peso : 2.00000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Cantidad. 2kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11313968
  • 339.00€ / 2 Kg
En stock 1
Añadir a la cesta
Especificación
61789-51-3
403.299
NIAIXVGRPAROHO-UHFFFAOYSA-N
119077305
C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)O.C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)O.[Co]
C22H16CoO4
MFCD02094763
cobalt naphthenate, cobalt ii 2-naphthoate
cobalt;naphthalene-2-carboxylic acid
Especificación
Cobalt naphthenate
Undesignated
61789-51-3
MFCD02094763
cobalt naphthenate, cobalt ii 2-naphthoate
NIAIXVGRPAROHO-UHFFFAOYSA-N
cobalt;naphthalene-2-carboxylic acid
119077305
40° (104°F)
2kg
C22H16CoO4
UN1993
Co 6%, approximately 53% in min.eral spirits
C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)O.C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)O.[Co]
403.299