Learn More
Sulfato de cobalto(II) heptahidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Description
Cobalt(II) sulfate heptahydrate is used in the preparation of pigments, as well as in the manufacture of other cobalt salts, which is used in porcelains and glass. It is used in storage batteries and electroplating baths, sympathetic inks, and as an additive to soils and animal feeds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfato de cobalto(II) heptahidrato se utiliza en la preparación de pigmentos, así como en la fabricación de otras sales de cobalto, que se utilizan en porcelanas y vidrio. Se utiliza en baterías de almacenamiento y baños de galvanoplastia, tintas simpáticas, y como aditivo para suelos y piensos para animales.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
El sulfato de cobalto(II) heptahidrato se utiliza en la preparación de pigmentos, así como en la fabricación de otras sales de cobalto, que se utilizan en porcelanas y vidrio. Se utiliza en baterías de almacenamiento y baños de galvanoplastia, tintas simpáticas, y como aditivo para suelos y piensos para animales.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Spécification
Nombre del producto químico o material | Cobalt(II) sulfate heptahydrate |
pH | 4 |
Cantidad | 100 g |
Fórmula lineal | CoSO4·7H2O |
Número UN | UN3077 |
Índice Merck | 14,2448 |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 281.10 (154.99 Anhydrous) |
Porcentaje de pureza | 98% |
Olor | Odorless |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Cobalt(II) sulfate heptahydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
- H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Cobalt(II) sulfate heptahydrate, Cobaltsulfate