Learn More
Alfa Aesar™ Cobalt(II) phthalocyanine
Marca:  Alfa Aesar™ 041496.03
Detalles adicionales : CAS : 3317-67-7 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11374238
  • 25.40€ / 1 g
En stock 1
Añadir a la cesta
Especificación
3317-67-7
571.469
MPMSMUBQXQALQI-UHFFFAOYSA-N
2734991
C32H16CoN8
MFCD00010718
cobalt ii phthalocyanine, cobalt phthalocyanine, phthalocyanine cobalt ii, phthalocyanine, cobalt, cobalt ii phthalocyanine, beta-form, dye content 97 %
C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=NC(=NC5=C6C=CC=CC6=C([N-]5)N=C7C8=CC=CC=C8C(=N7)N=C2[N-]3)C9=CC=CC=C94.[Co+2]
Especificación
Cobalt(II) phthalocyanine
Blue to Purple
3317-67-7
MFCD00010718
MPMSMUBQXQALQI-UHFFFAOYSA-N
571.469
571.47
Odorless
1g
C32H16CoN8
cobalt ii phthalocyanine, cobalt phthalocyanine, phthalocyanine cobalt ii, phthalocyanine, cobalt, cobalt ii phthalocyanine, beta-form, dye content 97 %
C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=NC(=NC5=C6C=CC=CC6=C([N-]5)N=C7C8=CC=CC=C8C(=N7)N=C2[N-]3)C9=CC=CC=C94.[Co+2]
2734991
Powder