Learn More
Alfa Aesar™ Cobalt(II) oxide, 99.998% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 045907.06
Detalles adicionales : CAS : 1307-96-6 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15492547
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
1307-96-6
74.932
IVMYJDGYRUAWML-UHFFFAOYSA-N
14786
O=[Co]
CoO
MFCD00016031
cobalt ii oxide, zaffre, cobalt monoxide, cobalt black, cobalt oxide, cobaltous oxide, cobalt monooxide, monocobalt oxide, cobalt 2+ oxide, ci pigment black 13
oxocobalt
Especificaciones
Cobalt (II) oxide
(metals basis)
MFCD00016031
14,2446
IVMYJDGYRUAWML-UHFFFAOYSA-N
oxocobalt
14786
Crystals
CoO, may contain up to 10% Co3O4
3 to 7mm
Brown-Green
5g
1307-96-6
CoO
UN2811
cobalt ii oxide, zaffre, cobalt monoxide, cobalt black, cobalt oxide, cobaltous oxide, cobalt monooxide, monocobalt oxide, cobalt 2+ oxide, ci pigment black 13
O=[Co]
74.932
74.93
99.998%
6.45g/mL
Air Sensitive
1935°C
Videos
SDS Documentos