Learn More
Alfa Aesar™ Cobalt(II) oxalate dihydrate, Reagent Grade
Stabilizer for HCN, temperature indicator
Marca:  Alfa Aesar™ 087758.06
Detalles adicionales : CAS : 5965-38-8 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 3288 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11375029
  • 22.00€ / 5 g
En stock 3
Añadir a la cesta
Especificación
5965-38-8
182.981
MWHSMSAKVHVSAS-UHFFFAOYSA-L
131881712
C(=O)(C(=O)[O-])[O-].O.O.[Co+2]
C2H4CoO6
MFCD00050793
cobaltousoxalate,cobaltoxalate
cobalt(2+);oxalate;dihydrate
Especificación
Cobalt (II) oxalate dihydrate
Odorless
5g
C2H4CoO6
UN3288
cobaltousoxalate,cobaltoxalate
MWHSMSAKVHVSAS-UHFFFAOYSA-L
cobalt(2+);oxalate;dihydrate
131881712
Powder
3.021g/mL
229°C to 231°C (decomposition)
5965-38-8
MFCD00050793
14,2445
Soluble in aqueous ammonia; Insoluble in water; Slightly soluble in acids
C(=O)(C(=O)[O-])[O-].O.O.[Co+2]
182.981
182.98 (146.95 Anhydrous)
Reagent